Learn More
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diol, 96%
Código de producto. 10320944 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10320944 100 g Frasco de vidrio 100 g
10598761 5 g Frasco de vidrio 5 g
10120611 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10320944 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334801000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 2964-48-9 | C9H12N2O4| 212,2 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2964-48-9
Fórmula molecular C9H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 212.2
Número MDL MFCD00007359
Clave InChI OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 224171
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 160°C to 166°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica + 31.00 (20.00°C c=1,6N HCl)
Rotación específica + 31
Sinónimo 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación