Learn More
Dihidrobromuro de (1S,2S)-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368996 250 mg 250 miligramos
11358996 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20170.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132747-20-7 | C5H12Br2N2 | 259.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132747-20-7
Fórmula molecular C5H12Br2N2
Peso molecular (g/mol) 259.97
Número MDL MFCD08272741
Clave InChI ISYQWKOXKGJREA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-+-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,4s-2,5-diazabicylo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane,hydrobromide 1:2, 1s,4s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobrom, 1s,4s-2,5-diaza-bicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide, 1s,2s-2,5-diazabicyclo 2.2.1 heptane dihydrobromide
PubChem CID 14612497
SMILES Br.Br.C1NC2CNC1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
Punto de fusión ∽290°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 4258260
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +22° (c=1 in Water)
Nombre IUPAC 2,5-diazabicíclico[2.2.1]dihidrobromuro de heptano
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.97
Porcentaje de pureza 98%