Learn More
(1S,2S)-1,2-difenil-1,2-etanodiamina, TRC
Código de producto. 30377158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377158 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30377158 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48790050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 29841-69-8
Fórmula molecular C14H16N2
Cantidad 50 mg
Sinónimo ((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (-)-Stilbenediamine, (S,S)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (S,S)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
SMILES N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 212.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1313