Learn More
(1S,2S)-(-)-1,2-Difenil-1,2-etanodiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488969 25 g 25 g
11337826 250 mg 250 miligramos
11327826 1 g 1 g
15478969 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15488969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12968.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29841-69-8 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine solvation agent, For synthesis of enantiopure ethylenediamines by chirality transfer (condensation with diketones followed by reductive cleavage), Co-catalyst in the Ru catalyzed enantioselective hydrogenation of aromatic ketones, Versatile ligand for the formation of metal complexes.1 Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (1S,2S)-(-)-1,2-difenil-1,2-etanodiamina se utiliza como agente de solvatación para la síntesis de etilendiaminas enantiopuras mediante transferencia de quiralidad (condensación con dicetonas seguida de escisión reductora), cocatalizador en la hidrogenación enantioselectiva de cetonas aromáticas catalizada con rutenio y ligando versátil para la formación de complejos metálicos.1 Se utiliza en la síntesis de tropocoronandos quirales que tienen utilidad potencial en catálisis asimétrica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29841-69-8
Fórmula molecular C14H16N2
Peso molecular (g/mol) 212.296
Número MDL MFCD00082751
Clave InChI PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Sinónimo 1s,2s---1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1s,2s-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s---1,2-diamino-1,2-diphenylethane, s,s-dpen, 1,2-ethanediamine, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, --1,2-diphenylethylenediamine, diphenylethylenediamine
PubChem CID 6931238
Nombre IUPAC (1S,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 3201645
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica −102° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.3
Porcentaje de pureza 97%