Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-diaminociclohexano, 98 %
Código de producto. 13418518 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13418518 5 g 5 g
10319220 250 mg 250 miligramos
10569263 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13418518 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310220050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21436-03-3
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00062986,MFCD00063747
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39.0°C to 45.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(NH2)2
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica +25.25 (20.00°C 589nm,c=5,1 M HCl)
Rotación específica + 25.25
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Nombre IUPAC (1S,2S)-ciclohexano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine
RU– Solo para uso en investigación