Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398945 5 g 5 g
11308955 250 mg 250 miligramos
11388945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14072.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
(1S,2S)-(+)-1,2-diaminociclohexano Alfa Aesar, 98 %, cantidad:5g, punto de ebullición:De 104 °C a 110 °C (40 mmHg), punto de fusión:De 43 °C a 45 °C, peso molecular:114,192; Porcentaje de pureza:98%, Beilstein:2801645, CAS:21436-03-3, información DOT:Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21436-03-3
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00062986,MFCD00063747
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Punto de fusión 43°C to 45°C
Punto de ebullición 104°C to 110°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 2801645
Sensibilidad Air sensitive
Rotación óptica +25.5° (c=5 in 1N HCl)
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%