Learn More
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388945 1 g 1 g
11308955 250 mg 250 miligramos
11398945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 11388945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14072.03
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
(1S,2S)-(+)-1,2-diaminociclohexano Alfa Aesar, 98 %, cantidad:5g, punto de ebullición:De 104 °C a 110 °C (40 mmHg), punto de fusión:De 43 °C a 45 °C, peso molecular:114,192; Porcentaje de pureza:98%, Beilstein:2801645, CAS:21436-03-3, información DOT:Clase de peligro:8; grupo de embalaje:II
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21436-03-3
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00062986,MFCD00063747
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
SMILES NC1CCCCC1N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Punto de fusión 43°C to 45°C
Punto de ebullición 104°C to 110°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 2801645
Sensibilidad Air sensitive
Rotación óptica +25.5° (c=5 in 1N HCl)
Nombre IUPAC (1S,2S)-ciclohexano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.