Learn More
Ácido (1S,2S)-1,2-ciclopropanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| CAS | 14590-54-6 |
| Fórmula molecular | C5 H6 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S,S)-(+)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (+)-(S)-1,2-trans-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (1S-trans)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-,3-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1S,2S)-ciclopropano-1,2-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.0987 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0266 |