Learn More
Éster 1,2-dietílico del ácido (1S,2S)-1,2-ciclopropanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester |
| CAS | 889461-57-8 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (1S,2S)-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (1S,2S)-ciclopropano-1,2-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.205 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.089 |