Learn More
(1S,2R)-Ticagrelor, TRC
Código de producto. 30379547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379547 25 mg
30377904 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379547 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44589125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2096989-56-7
Fórmula molecular C23H28F2N6O4S
Peso molecular (g/mol) 522.57
Sinónimo Ticagrelor Impurity, (1S,2R)-Ticagrelor
SMILES CCCSc1nc(N[C@H]2C[C@@H]2c3ccc(F)c(F)c3)c4nnn([C@@H]5C[C@H](OCCO)[C@@H](O)[C@H]5O)c4n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2S,3R,5S)-3-(7-(((1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28F2N6O4S/c1-2-7-36-23-27-21(26-15-9-12(15)11-3-4-13(24)14(25)8-11)18-22(28-23)31(30-29-18)16-10-17(35-6-5-32)20(34)19(16)33/h3-4,8,12,15-17,19-20,32-34H,2,5-7,9-10H2,1H3,(H,26,27,28)/t12-,15+,16-,17+,19+,20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.1861