Learn More
(1S,2R)-N-Efedrina Acetil, TRC
Código de producto. 30136454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136454 25 mg 25 miligramos
30136301 50 mg 50 miligramos
30010087 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17386025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 894793-15-8
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.27
Sinónimo N-[(1R,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide;
Nombre IUPAC N-[(2R)-1-hidroxi-1-fenilpropano-2-il]-N-metilacetamida
SMILES OC([C@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-N-Acetyl Ephedrine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12?/m1/s1
Porcentaje de pureza >95%