Learn More
Clorhidrato de (1S,2R)-eritro-dihidrobupropión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R)-erythro-Dihydro Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 357637-16-2 |
| Fórmula molecular | C13 H20 Cl N O . H Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@H](NC(C)(C)C)[C@@H](O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R)-2-(terc-butilamino)-1-(3-clorofenil)propan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 278.218 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1 |