Learn More
Éster 1-monometílico de ácido (1S,2R)-cis-4-ciclohexeno-1,2-dicarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465720 1 g 1 g
11475720 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25950.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88335-93-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
(1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester is used in organic synthesis as a starting material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster 1-monometílico de ácido (1S,2R)-cis-4-ciclohexeno-1,2-dicarboxílico se utiliza en la síntesis orgánica como material de partida e intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88335-93-7
Fórmula molecular C9H12O4
Peso molecular (g/mol) 184.19
Número MDL MFCD00757425,MFCD00075490
Clave InChI MYYLMIDEMAPSGH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1s,2r-1-methyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1s,2r-1-methyl cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl-1-cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s,2r-1-methylcis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 2-hydrogen 1-methyl 1s,2r-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1 r,6s-6-methoxycarbonyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1r, 2s-2-methoxycarbonylcyclohex-4-ene-1-carboxylic acid
PubChem CID 5325907
Nombre IUPAC ácido (1R,6S)-6-metoxicarbonilciclohex-3-eno-1-carboxílico
SMILES COC(=O)C1CC=CCC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Punto de fusión 64°C to 67°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5262096
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 98%