Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99%
Código de producto. 10760595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10760595 5 g Frasco de vidrio 5 g
10123391 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10452461 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10760595 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315650050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126456-43-7
Fórmula molecular C9H12NO
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD00216655
Clave InChI LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
PubChem CID 9866743
SMILES [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 121°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica − 62.00 (20.00°C c=0.5,CHCl3)
Rotación específica -62
Sinónimo 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-hidroxi-2,3-dihidro-1H-inden-1-aminio
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación