Learn More
(1S,2R)-bortezomib, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R)-Bortezomib |
| CAS | 1132709-16-0 |
| Fórmula molecular | C19 H25 B N4 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | B-[(1S)-3-Methyl-1-[[(2R)-1-oxo-3-phenyl-2-[(2-pyrazinylcarbonyl)amino]propyl]amino]butyl]boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H25BN4O4/c1-13(2)10-17(20(27)28)24-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)23-19(26)16-12-21-8-9-22-16/h3-9,12-13,15,17,27-28H,10-11H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2)B(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [(1S)-3-metil-1-[[(2R)-3-fenil-2-(pirazina-2-carbonilamino)propanoil]amino]butil]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 384.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.197 |