Learn More
(1S,2R,8R,8aR)-1,2,8-triacetoxi-octahidro-5-oxiindolizina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R,8R,8aR)-1,2,8-Triacetoxy-octahydro-5-oxyindolizine |
| CAS | 91897-68-6 |
| Fórmula molecular | C14 H21 N O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO7/c1-7(16)20-10-4-5-12(19)15-6-11(21-8(2)17)14(13(10)15)22-9(3)18/h10-14,19H,4-6H2,1-3H3/t10-,11-,12?,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CCC(O)N2C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(1S,2R,8R,8aR)-1,2-diacetiloxi-5-hidroxi-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahidroindolizin-8-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 315.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.1318 |