Learn More
(1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimetil-3,5-dioxa-8-azatriciclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-ona, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one |
| Nombre de nota | 95%, (98% e.e.) |
| CAS | 178032-63-8 |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 150°C to 152°C |
| Color | Blanco |
| Exceso enantiomérico | 97.5% min. (GC) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- (1S,2R,6S,7R)-4,4-Dimethyl-3,5-dioxa-8-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-9-one
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.