Learn More
Éster etílico del ácido (1S,2R,4S,5R,6S)-3,8-dioxatriciclo[3.2.1.02,4]octano-6-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R,4S,5R,6S)-3,8-Dioxatricyclo[3.2.1.02,4]octane-6-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 347378-65-8 |
| Fórmula molecular | C9H12O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O4/c1-2-11-9(10)4-3-5-7-8(13-7)6(4)12-5/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H]1C[C@@H]2O[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| Peso molecular (g/mol) | 184.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0736 |