Learn More
Hidrocloruro de (1S,2R,3S,4S)-2,3-dihidroxi-4-(hidroximetil)-1-aminociclopentano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905281 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 11905281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 362530010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Nombre de nota 95%, (98% e.e.)
CAS 220497-88-1
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 124.0°C to 124.6°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H13NO3·HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo 1s,2r,3s,5s-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1s,2r,3s,4s-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclope, 2s,3s,5s,1r-5-amino-3-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol, chloride
Clave InChI BLTXEPQZAMUGID-VKYWDCQCSA-N
SMILES C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
Nombre IUPAC (1S,2R,3S,5S)-3-amino-5-(hidroximetil)ciclopentano-1,2-diol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 183.63
PubChem CID 24211999
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.63
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.