Learn More
Éster de di-L-mentol del ácido (1S,2R)-3,3-dimetoxi-1,2-ciclobutanodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R)-3,3-Dimethoxy-1,2-cyclobutanedicarboxylic Acid Di-L-Menthol Ester |
| CAS | 138736-91-1 |
| Fórmula molecular | C28H48O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (1S,2R)-3,3-Dimethoxy-1,2-cyclobutanedicarboxylic Acid 1,2-Bis[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl] Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H48O6/c1-16(2)20-11-9-18(5)13-23(20)33-26(29)22-15-28(31-7,32-8)25(22)27(30)34-24-14-19(6)10-12-21(24)17(3)4/h16-25H,9-15H2,1-8H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25-/m1/s1 |
| SMILES | COC1(C[C@H]([C@@H]1C(=O)O[C@@H]2C[C@H](C)CC[C@H]2C(C)C)C(=O)O[C@@H]3C[C@H](C)CC[C@H]3C(C)C)OC |
| Nombre IUPAC | bis[(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexil] (1R,2S)-3,3-dimetoxiciclobutano-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 480.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.3451 |