Learn More
(1S,2R)-2-((benciloxi)metil)ciclopent-3-enol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R)-2-((Benzyloxy)methyl)cyclopent-3-enol |
| CAS | 110567-21-0 |
| Fórmula molecular | C13H16O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1S,2R)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol, (1S-trans)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O2/c14-13-8-4-7-12(13)10-15-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-14H,8-10H2/t12-,13+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H]1CC=C[C@@H]1COCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R)-2-(fenilmetoximetil)ciclopent-3-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 204.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.115 |