Learn More
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-difeniletanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347419 1 g 1 g
11357419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27834.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23364-44-5 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23364-44-5
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD00074959
Clave InChI GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Sinónimo 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
PubChem CID 719822
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-amino-1,2-difeniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica +6.9° (c=0.6 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 99%