Learn More
(1S,2R)-2-Amino-1,2-difeniletanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10344172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10344172 1 g Frasco de vidrio 1 g
10039051 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10344172 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 368410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23364-44-5 | C14H15NO | 213.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23364-44-5
Fórmula molecular C14H15NO
Peso molecular (g/mol) 213.28
Número MDL MFCD00074959
Clave InChI GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Sinónimo 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
PubChem CID 719822
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-amino-1,2-difeniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S, 2R)-2-Amino-1, 2-diphenylethanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142°C to 144°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 13, IV, 2150
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.