Learn More
(1S,2R)-2-(3,4-difluorofenil)-ciclopropanamina, TRC
Código de producto. 30370798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30370798 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30370798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD445460100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanamine
CAS 1345413-20-8
Fórmula molecular C9 H9 F2 N
Cantidad 100 mg
Sinónimo (1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9F2N/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12/h1-3,6,9H,4,12H2/t6-,9+/m1/s1
SMILES N[C@H]1C[C@@H]1c2ccc(F)c(F)c2
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-(3,4-difluorofenil)ciclopropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 169.171
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.07
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.