Learn More
(1S,2R)-2-(2-Benzilamino-1-hidroxietil)-6-fluorocroma, TRC
Código de producto. 30136396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136396 5 mg 5 miligramos
17952765 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2259355MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129050-27-7
Fórmula molecular C18H20FNO2
Peso molecular (g/mol) 301.36
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Nombre IUPAC (1S)-2-(benzilamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]etanol
SMILES O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1478