Learn More
(1S,2R)-2-(2-bencilamino-1-hidroxietil)-6-fluorocromano, Mikromol™
Código de producto. 30049156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049156 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049156 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0947.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1S,2R)-2-(2-bencilamino-1-hidroxietil)-6-fluorocromano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
CAS 129050-27-7
Nombres de analitos o componentes (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C18H20FNO2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane, (1S,2R)-α-(N-Benzylaminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
SMILES O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
Nombre IUPAC (1S)-2-(bencilamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 301.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301,1478 g/mol