Learn More
(1S,2R)-(-)-10,2-Canforsultam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422628 5 g 5 g
11412628 1 g 1 g
11432628 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15897.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94594-90-8 | C10H17NO2S | 215.311 g/mol
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam is used in the asymmetric synthesis of (S)- and (R)-N-Fmoc-S-trityl-α-methylcysteine. It is used as proton source in the synthesis of chiral α,γ-substituted γ-butyrolactones. It is also employed as a chiral probe for the optical resolution by HPLC and X-ray crystallographic determination of the absolute stereochemistry of carboxylic acids. Also used to prepare N-acryloyl derivatives which are employed as dienophiles in asymmetric Diels-Alder reactions. and for other asymmetric transformations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1S,2R)-(-)-10,2-canforsultam se utiliza en la síntesis asimétrica de (S)- y (R)-N-Fmoc-S-tritil-α-metilcisteína. Se utiliza como fuente protónica en la síntesis de γ-butirolactonas α,γ-sustituidas quirales. También se emplea como sonda quiral para la resolución óptica por HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y determinación cristalográfica de rayos X de la estereoquímica absoluta de ácidos carboxílicos. También se utiliza para preparar derivados de N-acriloilo que se emplean como dienófilos en reacciones de Diels-Alder asimétricas y para otras transformaciones asimétricas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94594-90-8
Fórmula molecular C10H17NO2S
Peso molecular (g/mol) 215.311
Número MDL MFCD00066271
Clave InChI DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Sinónimo 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
PubChem CID 54579826
SMILES CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Punto de fusión 181°C to 186°C
Cantidad 5 g
Beilstein 83811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica −33° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.32
Porcentaje de pureza 99%