Learn More
Clorhidrato de (1S,2R)-1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-propanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458815 5 g 5 g
15448815 1 g 1 g
15468815 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34178.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215194-05-0
Fórmula molecular C13H20ClNO
Peso molecular (g/mol) 241.759
Número MDL MFCD09749874
Clave InChI PMKBLGNPWCWAAH-LOCPCMAASA-N
Sinónimo 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol hydrochloride, unii-53898pkl6x, 1s,2r-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride, 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl propan-1-ol hydrochloride, c13h19no.clh, beta-methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol hydrochloride, n-pyrrolidinyl-d-norephedrine hydrochloride, unii-72qsq2q85m component, --threo-dihydro-alpha-pyrrolidinopropiophenone hydrochloride, 1s,2r---1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride
PubChem CID 44890859
Nombre IUPAC (1S,2R)-1-fenil-2-pirrolidin-1-ilpropan-1-ol; clorhidrato
SMILES CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N2CCCC2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride
Punto de fusión 222°C to 224°C
Color Blanco a crema
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.76
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo