Learn More
Acetato de (1S,2R)-1-bencil-3-(dimetilamino)-2-metil-1-fenilpropilo (acetoxifeno), Mikromol™
Código de producto. 30464272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464272 4 x 25 mg 100 miligramos
18010060 25 mg 25 miligramos
18062440 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464272 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0098.1200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de (1S,2R)-1-bencil-3-(dimetilamino)-2-metil-1-fenilpropilo (acetoxifeno), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane
CAS 33318-28-4
Nombres de analitos o componentes alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H27 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. B (EP), Dextropropoxyphene Imp. B (EP), Propoxyphene USP Related Compound B, Propoxyphene USP RC B, (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Acetate, Acetoxyphene, alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane, Propoxyphene Related Compound B (USP), Propoxyphene Related Compound B, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity B, Dextropropoxyphene Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO2/c1-17(16-22(3)4)21(24-18(2)23,20-13-9-6-10-14-20)15-19-11-7-5-8-12-19/h5-14,17H,15-16H2,1-4H3/t17-,21+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H](CN(C)C)[C@](Cc1ccccc1)(OC(=O)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC Acetato de [(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-ilo]
Peso molecular (g/mol) 325.445
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.204 g/mol