Learn More
Acetato de (1S,2R)-1-bencil-3-(dimetilamino)-2-metil-1-fenilpropilo (acetoxifeno), Mikromol™
Descripción
Acetato de (1S,2R)-1-bencil-3-(dimetilamino)-2-metil-1-fenilpropilo (acetoxifeno)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane |
| CAS | 33318-28-4 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. B (EP), Dextropropoxyphene Imp. B (EP), Propoxyphene USP Related Compound B, Propoxyphene USP RC B, (1S,2R)-1-Benzyl-3-(dimethylamino)-2-methyl-1-phenylpropyl Acetate, Acetoxyphene, alpha-d-2-Acetoxy-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methylbutane, Propoxyphene Related Compound B (USP), Propoxyphene Related Compound B, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity B, Dextropropoxyphene Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO2/c1-17(16-22(3)4)21(24-18(2)23,20-13-9-6-10-14-20)15-19-11-7-5-8-12-19/h5-14,17H,15-16H2,1-4H3/t17-,21+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CN(C)C)[C@](Cc1ccccc1)(OC(=O)C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2S,3R)-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-ilo] |
| Mostrar más |