Learn More
Éster terc-butílico del ácido [(1S)-2-[[(terc-butil)dimetilsilil]oxi]-1-(hidroximetil)etil]-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((1S)-2-(((tert-Butyl)dimethylsilyl)oxy)-1-(hydroxymethyl)ethyl)-carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 185692-85-7 |
| Fórmula molecular | C14H31NO4Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [(1S)-2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-(hydroxymethyl)ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]propan-1-ol, (S)-tert-Butyl [1-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3-hydroxypropan-2-yl]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H31NO4Si/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-20(7,8)14(4,5)6/h11,16H,9-10H2,1-8H3,(H,15,17)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-1-[terc-butil(dimetil)silil]oxi-3-hidroxipropan-2-il]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 305.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 305.2022 |