Learn More
(1S)-2,2-dimetilciclopropanocarboxamida, Mikromol™
Descripción
(1S)-2,2-dimetilciclopropanocarboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| CAS | 75885-58-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1S)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (S)-, (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (1S)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxamida |
| Mostrar más |