Learn More
[1S-(1Alfa,3aBeta,4Beta,7aAlfa)]-4-[2-(2,5-Dihidroxifenil)etil]octahidro-1-hidroxi-7a-metil-5H-inden-5-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1S-(1alpha,3abeta,4beta,7aalpha)]-4-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethyl]octahydro-1-hydroxy-7a-methyl-5H-inden-5-one |
| CAS | 57780-81-1 |
| Fórmula molecular | C18H24O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Estradiol Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24O4/c1-18-9-8-16(21)13(14(18)5-7-17(18)22)4-2-11-10-12(19)3-6-15(11)20/h3,6,10,13-14,17,19-20,22H,2,4-5,7-9H2,1H3/t13-,14-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]([C@H]1O)(CCC2=O)[C@](CC1)([H])[C@@H]2CCC(C=C(O)C=C3)=C3O |
| Peso molecular (g/mol) | 304.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.1675 |