Learn More
Éster dibenzoato de [(1S)-(1Alfa,2Beta,3Beta)]-3-(2-Amino-6-yodo-7H-purin-7-il)-1,2-ciclobutanodimetanol; TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(1S)-(1alpha,2beta,3beta)]-3-(2-Amino-6-iodo-7H-purin-7-yl)-1,2-cyclobutanedimethanol Dibenzoate Ester |
| CAS | 1246812-29-2 |
| Fórmula molecular | C25H22IN5O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | [(1S)-(1a,2b,3b)]-3-(2-Amino-6-iodo-7H-purin-7-yl)-1,2-cyclobutanedimethanol Dibenzoate Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H24IN5O4/c1-3-7-14(2)22(31)33-11-16-10-18(17(16)12-34-23(32)15-8-5-4-6-9-15)30-13-27-21-19(30)20(25)28-24(26)29-21/h3-9,13,16-18H,2,10-12H2,1H3,(H2,26,28,29)/b7-3-/t16-,17-,18-/m1/s1 |
| SMILES | C/C=C\C(C(OC[C@H]1C[C@@H](N2C=NC3=C2C(I)=NC(N)=N3)[C@@H]1COC(C4=CC=CC=C4)=O)=O)=C |
| Nombre IUPAC | ((1S,2R,3R)-3-(2-amino-6-yodo-7H-purin-7-il)ciclobutano-1,2-diil)bis(metileno) dibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 583.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 583.07 |