Learn More
(1S)-(+)-10-Éster Etilo-Ácido Camphorsulfónico, TRC
Código de producto. 30179837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30179837 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30179837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175055250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154335-57-6
Fórmula molecular C12H20O4S
Peso molecular (g/mol) 260.35
Sinónimo 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Ethyl Ester, Ethyl ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate, 10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC etil((1R,4R)-7,7-dimetil-2-oxobiciclo[2.2.1]heptano-1-il)metanosulfonato
SMILES O=S(C[C@@]12CC[C@@H](C2(C)C)CC1=O)(OCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O4S/c1-4-16-17(14,15)8-12-6-5-9(7-10(12)13)11(12,2)3/h9H,4-8H2,1-3H3/t9-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.11