missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido (1S)-1,7,7-trimetilnorborn-2-eno-2-borónico, 95 %

Código de producto. 15470246
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15470246 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15470246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52956.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (1S)-1,7,7-Trimethylnorborn-2-ene-2-boronic acid
CAS 871333-99-2
Punto de fusión 205°C to 207°C
Fórmula molecular C10H17BO2
Número MDL MFCD08705231
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-en-2-ylboronic acid, 1s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-en-2-yl boronic acid, boronic acid,b-1s,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 hept-2-en-2-yl, 1s-1,7,7-trimethyl bicyclo 2.2.1 hept-2-en-2-ylboronic acid
Clave InChI ZGDNWNBGFZOLLT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=C2)B(O)O
Nombre IUPAC {1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-yl}boronic acid
Peso molecular (g/mol) 180.05
PubChem CID 44119811
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.05
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.