Learn More
(1S)-1-[4-(Propan-2-iloxi)fenil]etano-1-amina, TRC
Código de producto. 30422948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422948 100 mg 100 miligramos
30420937 10 mg -
30414711 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS683668100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1212078-33-5
Fórmula molecular C11H17NO
Peso molecular (g/mol) 179.25
Nombre IUPAC (1S)-1-(4-propan-2-iloxifenil)etanolamina
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)[C@H](C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-1-[4-(Propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-8(2)13-11-6-4-10(5-7-11)9(3)12/h4-9H,12H2,1-3H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.131