Learn More
(1S)-1-(3-etoxi-4-metoxi-fenil)-2-metanosulfonil-etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonyl-ethylamine |
| CAS | 608141-42-0 |
| Fórmula molecular | C12H19NO4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (alphaS)-3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]benzenemethanamine, 3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]-(alphaS)-benzenemethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO4S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1cc(ccc1OC)[C@H](N)CS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-(3-etoxi-4-metoxifenil)-2-metilsulfoniletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 273.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1035 |