Learn More
(1S)-1-[3-[(2-Metoxietoxi)metoxi]fenil]-1,2-etanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-1-[3-[(2-Methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-1,2-ethanediol |
| CAS | 215439-44-4 |
| Fórmula molecular | C12H18O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-1-(3-Methoxyethoxymethoxy)phenyl-1,2-ethanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O5/c1-15-5-6-16-9-17-11-4-2-3-10(7-11)12(14)8-13/h2-4,7,12-14H,5-6,8-9H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | COCCOCOc1cccc(c1)[C@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[3-(2-metoxietoximetoxi)fenil]etano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 242.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1154 |