Learn More
(1S)-1-[3-[(2-Metoxietoxi)metoxi]fenil]-1,2-etanodiol, TRC
Código de producto. 30470555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30470555 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30470555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26250050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-1-[3-[(2-Methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-1,2-ethanediol
CAS 215439-44-4
Fórmula molecular C12H18O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo (S)-1-(3-Methoxyethoxymethoxy)phenyl-1,2-ethanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O5/c1-15-5-6-16-9-17-11-4-2-3-10(7-11)12(14)8-13/h2-4,7,12-14H,5-6,8-9H2,1H3/t12-/m0/s1
SMILES COCCOCOc1cccc(c1)[C@H](O)CO
Nombre IUPAC (1R)-1-[3-(2-metoxietoximetoxi)fenil]etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1154
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.