Learn More
Ácido (1RS,4SR)-7-(2-metilpropil)-1-[4-(2-metil-propil)fenil]-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1,4-dicarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30463641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463641 4 x 25 mg -
17984286 100 mg 100 miligramos
17900996 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463641 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.2900254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido (1RS,4SR)-7-(2-metilpropil)-1-[4-(2-metil-propil)fenil]-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1,4-dicarboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
CAS 2517611-89-9
Nombres de analitos o componentes (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C26 H32 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (1S,4R)-6-(2-metilpropil)-4-[4-(2-metilpropil)fenil]-2,3-dihidro-1H-naftaleno-1,4-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 408.53
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 408,2301 g/mol