Learn More
Clorhidrato de (1RS,4SR)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina, Mikromol™
Código de producto. 17941546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17941546 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17941546 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0317.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (1RS,4SR)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
CAS 79617-99-5
Nombres de analitos o componentes (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 Cl2 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1RS,4SR)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. A (EP), Sertraline Imp. A (EP), Sertraline Hydrochloride USP Related Compound A, Sertraline Hydrochloride USP RC A, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4S)-rel-, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, (1R,4S)-rel- (9CI), 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, trans-(+/-)-, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride, trans-, 1:1 mixture of (1R, 4S) and (1S, 4R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine hydrochloride, Sertraline Related Compound A as Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Sertraline Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17+;/m0./s1
SMILES Cl.CN[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Nombre IUPAC (1R,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 342.69
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.0505 g/mol