Learn More
(1RS)-3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| CAS | 42142-52-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CNCCC(O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol |
| Mostrar más |