Learn More
(1RS)-3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol, Mikromol™
Código de producto. 17931946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931946 25 mg 25 miligramos
17991256 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931946 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0256.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1RS)-3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 42142-52-9
Nombres de analitos o componentes (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H15 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
SMILES CNCCC(O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 3-(metilamino)-1-fenilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 165.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165,1154 g/mol