Learn More
Clorhidrato de (1RS,2SR)-2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metoxifenil)ciclohexanol, Mikromol™
Código de producto. 18092160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18092160 100 mg 100 miligramos
18041010 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18092160 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0007.01
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (1RS,2SR)-2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metoxifenil)ciclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,2SR)-2-((Dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 73806-49-2
Nombres de analitos o componentes (1RS,2SR)-2-((Dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tramadol Hydrochloride Imp. A (EP), Tramadol Imp. A (EP), Tramadol USP Related Compound A CIV, Tramadol USP RC A CIV, (1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Tramadol Related Compound A as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Tramadol Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@H]2CN(C)C
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metoxifenil)ciclohexan-1-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 299.84
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1652 g/mol