Learn More
(1RS,2SR)-2-[(1,3-dioxoisoindolin-2-il)metil]-N,N-dietil-1-fenilciclopropano-1-carboxamida, Mikromol
Código de producto. 30459658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459658 25 mg
1 options
Código de producto. 30459658 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0746.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1RS,2SR)-2-[(1,3-dioxoisoindolin-2-il)metil]-N,N-dietil-1-fenilciclopropano-1-carboxamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS,2SR)-2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide
CAS 105310-75-6
Nombres de analitos o componentes (1RS,2SR)-2-((1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H24 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclopropanecarboxamide, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-, (1R,2S)-rel-, Cyclopropanecarboxamide, 2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-, cis-, rel-(1R,2S)-2-[(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide, (1RS,2SR)-2-[(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24N2O3/c1-3-24(4-2)22(28)23(16-10-6-5-7-11-16)14-17(23)15-25-20(26)18-12-8-9-13-19(18)21(25)27/h5-13,17H,3-4,14-15H2,1-2H3/t17-,23+/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)C(=O)[C@]1(C[C@H]1CN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-[(1,3-dioxoisoindol-2-il)metil]-N,N-dietil-1-fenilciclopropano-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 376.45
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1787 g/mol