Learn More
(1RS,2S)-N,N'-dióxido de nicotina (3-[(1RS,2S)-1-metil-1-oxidopirrolidin-2-il]piridina 1-óxido), Mikromol™
Descripción
(1RS,2S)-N,N'-dióxido de nicotina (3-[(1RS,2S)-1-metil-1-oxidopirrolidin-2-il]piridina 1-óxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide |
| CAS | 2055-29-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, 1-oxide, Nicotine, 1,1'-dioxide (7CI,8CI), Nicotine, N,N'-dioxide (6CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N,1-dioxide, (2S)-, Dioxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, 1-oxide, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1,1'-dioxide, (1RS,2S)-Nicotine N,N'-Dioxide (3-[(1RS,2S)-1-Methyl-1-oxidopyrrolidin-2-yl]pyridine 1-Oxide) |
| Nombre IUPAC | 1-óxido de 3-[(2S)-1-metil-1-óxido-2-pirrolidinil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 194.23 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |