Learn More
(1RS,2S)-1-metil-2-(piridin-3-il)pirrolidina 1-óxido (N'-óxido de nicotina), Mikromol™
Descripción
(1RS,2S)-1-metil-2-(piridin-3-il)pirrolidina 1-óxido (N'-óxido de nicotina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide) |
| CAS | 491-26-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C10 H14 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-Oxide (Nicotine N'-Oxide), Nicotine Imp. E (EP), Nicotine USP Related Compound E, Nicotine USP RC E, Pyridine, 3-[(2S)-1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl]-, Nicotine, 1'-oxide (7CI,8CI), Pyridine, 3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-, N-oxide, (2S)-, (-)-Nicotine 1'-N-oxide, (-)-Nicotine 1'-oxide, N-Oxynicotine, Nicotine 1'-N-oxide, Nicotine-N'-oxide, Oxynicotine, Pyridine, 3-(1-methyl-1-oxido-2-pyrrolidinyl)-, (2S)-, S-(-)-Nicotine-1'-N-oxide, S-Nicotine-N-oxide, Nicotine Related Compound E, Nicotine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1 |
| SMILES | C[N+]1([O-])CCC[C@H]1c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2S)-1-metil-1-oxidopirrolidin-1-io-2-il]piridina |
| Mostrar más |