Learn More
Clorhidrato de (1RS,2RS)-2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-hidroxifenil)ciclohexanol, Mikromol™
Código de producto. 18081470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18081470 25 mg 25 miligramos
18003380 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18081470 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0007.060025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (1RS,2RS)-2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-hidroxifenil)ciclohexanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyltramadol Hydrochloride
CAS 185453-02-5
Nombres de analitos o componentes O-Desmethyltramadol Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1RS,2RS)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-hydroxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, O-Desmethyltramadol Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. D (EP), Tramadol Imp. D (EP), Phenol, 3-[(1R,2R)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-, hydrochloride (1:1), rel-, Phenol, 3-[(1R,2R)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-, hydrochloride, rel- (9CI), Phenol, 3-[2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl]-, hydrochloride, cis-, O-Demethyltramadol hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Tramadol Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23NO2.ClH/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12;/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3;1H/t13-,15+;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)C[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC 3-[(1R,2R)-2-[(dimetilamino)metil]-1-hidroxiciclohexil]fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 285.81
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1496 g/mol