Learn More
(1RS)-2-[bencil(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-2-[Bencil(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-2-(Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| CAS | 24085-03-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-2-(Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Salbutamol Sulphate Imp. E (EP), Salbutamol Imp. E (EP), (1RS)-2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, AH 3521, Ph Eur Salbutamol Impurity E, Benzyl salbutamol, Salbutamol Impurity E, Salbutamol Sulfate Impurity E, Salbutamol Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22/h4-11,19,22-24H,12-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-[bencil(terc-butil)amino]-1-hidroxietil]-2-(hidroximetil)fenol |
| Mostrar más |